2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR471598-1G
OR471598-250MG
OR471598-5G
APOSOR471598-1GEA
406
EUR
APOSOR471598-1G
APOSOR471598-250MG
APOSOR471598-5G
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
Formula:
C₆H₆N₂ Peso molecolare: 106.125 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09878875 CAS Number: 50551-29-6 |