3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR471596-1G
OR471596-5G
APOSOR471596-1GEA
163
EUR
APOSOR471596-1G
APOSOR471596-5G
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride
Formula:
C₅H₈N₂O·ClH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD20501945 CAS Number: 1354963-38-4 |