Stampa…
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR471592-1G OR471592-250MG OR471592-5G
APOSOR471592-1GEA 337 EUR
APOSOR471592-1G APOSOR471592-250MG APOSOR471592-5G
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
Formula: C₉H₆ClNO₃
Peso molecolare: 211,602 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00835536
CAS Number: 15345-55-8