7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR471591-1G
OR471591-5G
APOSOR471591-1GEA
164
EUR
APOSOR471591-1G
APOSOR471591-5G
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
Formula:
C₉H₆BrNO₂ Peso molecolare: 240,053 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00462954 CAS Number: 108938-16-5 |