Stampa…
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471587-250MG OR471587-1G
APOSOR471587-250MGEA 448 EUR
APOSOR471587-250MG APOSOR471587-1G
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₁NO₅
Peso molecolare: 307,342 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30723198
CAS Number: 928771-49-7