Stampa…
2-Amino-4-methylnicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471581-1G OR471581-250MG
APOSOR471581-1GEA 513 EUR
APOSOR471581-1G APOSOR471581-250MG
2-Amino-4-methylnicotinic acid
2-Amino-4-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427667
CAS Number: 38076-82-3