Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471580-1G
OR471580-5G
APOSOR471580-1GEA
245
EUR
APOSOR471580-1G
APOSOR471580-5G
Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Formula:
C₁₅H₁₆BrNO₄ Peso molecolare: 354,196 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29065909 CAS Number: 2006277-62-7 |