Stampa…
N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471578-1G OR471578-5G
APOSOR471578-1GEA 306 EUR
APOSOR471578-1G APOSOR471578-5G
N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29065913
CAS Number: 2006277-78-5