Stampa…
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
OR471575-1G OR471575-250MG
APOSOR471575-1GEA 323 EUR
APOSOR471575-1G APOSOR471575-250MG
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Peso molecolare: 208,065 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11846349
CAS Number: 942070-72-6