Stampa…
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471574-1G OR471574-250MG OR471574-5G
APOSOR471574-1GEA 396 EUR
APOSOR471574-1G APOSOR471574-250MG APOSOR471574-5G
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Formula: C₉H₁₀N₄
Peso molecolare: 174,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691193
CAS Number: 956191-88-1