Stampa…
3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(pyridin-4-yl)benzaldehyde
OR471573-1G OR471573-250MG OR471573-5G
APOSOR471573-1GEA 601 EUR
APOSOR471573-1G APOSOR471573-250MG APOSOR471573-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
Formula: C₁₆H₁₇NO₂
Peso molecolare: 255,312 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29065910
CAS Number: 342037-22-3