2-Chloro-3-iodopyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471572-1G
OR471572-5G
APOSOR471572-1GEA
177
EUR
APOSOR471572-1G
APOSOR471572-5G
2-Chloro-3-iodopyrazine
2-Chloro-3-iodopyrazine
Formula:
C₄H₂ClIN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09909706 CAS Number: 191340-85-9 |