Stampa…
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
OR471571-1G OR471571-5G
APOSOR471571-1GEA 127 EUR
APOSOR471571-1G APOSOR471571-5G
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BClNO₂
Peso molecolare: 263.528 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072641
CAS Number: 945391-06-0