Methyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471568-1G
OR471568-250MG
OR471568-5G
APOSOR471568-1GEA
499
EUR
APOSOR471568-1G
APOSOR471568-250MG
APOSOR471568-5G
Methyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Methyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formula:
C₇H₉N₃O₂ Peso molecolare: 167,165 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12152730 CAS Number: 1183150-47-1 |