Stampa…
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471567-1G OR471567-250MG OR471567-5G
APOSOR471567-1GEA 561 EUR
APOSOR471567-1G APOSOR471567-250MG APOSOR471567-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Peso molecolare: 263,516 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11557543
CAS Number: 203573-07-3