Stampa…
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR471555-1G OR471555-250MG
APOSOR471555-1GEA 1420 EUR
APOSOR471555-1G APOSOR471555-250MG
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Formula: C₉H₅BrCl₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17392824
CAS Number: 864292-36-4