6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR471553-1G
OR471553-250MG
OR471553-5G
APOSOR471553-1GEA
916
EUR
APOSOR471553-1G
APOSOR471553-250MG
APOSOR471553-5G
6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
Formula:
C₁₀H₁₁BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27987866 CAS Number: 1391123-54-8 |