Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ Punto di fusione: 176…177 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094980 CAS Number: 180624-24-2 |