Stampa…
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR471551-1G OR471551-250MG
APOSOR471551-1GEA 1330 EUR
APOSOR471551-1G APOSOR471551-250MG
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₄INO₂
Peso molecolare: 273,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28127445
CAS Number: 342601-33-6