Stampa…
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR471550-1G OR471550-250MG OR471550-5G
APOSOR471550-1GEA 397 EUR
APOSOR471550-1G APOSOR471550-250MG APOSOR471550-5G
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Peso molecolare: 192,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00996305
CAS Number: 86847-77-0