Stampa…
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR471548-1G OR471548-250MG OR471548-5G
APOSOR471548-1GEA 489 EUR
APOSOR471548-1G APOSOR471548-250MG APOSOR471548-5G
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527100
CAS Number: 130200-02-1