Stampa…
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471546-1G OR471546-5G
APOSOR471546-1GEA 367 EUR
APOSOR471546-1G APOSOR471546-5G
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Formula: C₁₅H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 270.283 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03971539
CAS Number: 554407-47-5