Stampa…
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471544-1G OR471544-250MG
APOSOR471544-1GEA 1120 EUR
APOSOR471544-1G APOSOR471544-250MG
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656675
CAS Number: 365413-15-6