5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Bromo-2-methyl-pyridine-6-carbaldehyde, 5-Bromo-6-methylpicolinaldehyde
OR471543-1G
OR471543-250MG
OR471543-5G
APOSOR471543-1GEA
499
EUR
APOSOR471543-1G
APOSOR471543-250MG
APOSOR471543-5G
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Formula:
C₇H₆BrNO Peso molecolare: 200,033 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11227149 CAS Number: 137778-18-8 |