Stampa…
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR471539-1G OR471539-5G OR471539-250MG
APOSOR471539-1GEA 358 EUR
APOSOR471539-1G APOSOR471539-5G APOSOR471539-250MG
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₉H₃₀BNO₅
Peso molecolare: 363,256 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29055295
CAS Number: 1505516-19-7