Stampa…
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR471537-25G OR471537-5G
APOSOR471537-25GEA 1010 EUR
APOSOR471537-25G APOSOR471537-5G
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Formula: C₁₅H₁₅NO₃
Peso molecolare: 257,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14585006
CAS Number: 75383-61-8