Stampa…
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471535-1G OR471535-250MG
APOSOR471535-1GEA 1330 EUR
APOSOR471535-1G APOSOR471535-250MG
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Peso molecolare: 258,314 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29055297
CAS Number: 1613023-56-5