Stampa…
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
Fornitore: Apollo Scientific
OR471534-1G OR471534-5G
APOSOR471534-1GEA 244 EUR
APOSOR471534-1G APOSOR471534-5G
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27934088
CAS Number: 94426-72-9