Stampa…
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR471533-1G OR471533-250MG OR471533-5G
APOSOR471533-1GEA 128 EUR
APOSOR471533-1G APOSOR471533-250MG APOSOR471533-5G
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₅H₄BrN₃
Peso molecolare: 186.009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168487
CAS Number: 1269293-80-2