Stampa…
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471532-1G OR471532-250MG
APOSOR471532-1GEA 285 EUR
APOSOR471532-1G APOSOR471532-250MG
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₃
Peso molecolare: 238,283 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701255
CAS Number: 362670-09-5