Stampa…
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471528-5G OR471528-1G OR471528-250MG
APOSOR471528-5GEA 1540 EUR
APOSOR471528-5G APOSOR471528-1G APOSOR471528-250MG
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 174,585 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13619877
CAS Number: 123551-49-5