Stampa…
4-(4-Hydroxybenzyl)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471525-1G OR471525-250MG OR471525-5G
APOSOR471525-1GEA 804 EUR
APOSOR471525-1G APOSOR471525-250MG APOSOR471525-5G
4-(4-Hydroxybenzyl)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
4-(4-Hydroxybenzyl)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₆O₄
Peso molecolare: 236,264 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23385393
CAS Number: 1499681-44-5