Stampa…
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471518-1G OR471518-5G
APOSOR471518-1GEA 306 EUR
APOSOR471518-1G APOSOR471518-5G
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Formula: C₇H₉BrN₂O₂
Peso molecolare: 233,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14707271
CAS Number: 1215073-99-6