2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR471515-1G
OR471515-250MG
OR471515-5G
APOSOR471515-1GEA
601
EUR
APOSOR471515-1G
APOSOR471515-250MG
APOSOR471515-5G
2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
Formula:
C₅H₉N₃·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29049238 CAS Number: 120267-00-7 |