Stampa…
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471513-1G OR471513-250MG OR471513-5G
APOSOR471513-1GEA 499 EUR
APOSOR471513-1G APOSOR471513-250MG APOSOR471513-5G
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₁₂H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573880
CAS Number: 934331-04-1