Stampa…
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR471509-1G OR471509-250MG
APOSOR471509-1GEA 916 EUR
APOSOR471509-1G APOSOR471509-250MG
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formula: C₁₂H₉Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410460
CAS Number: 887974-84-7