N2-Boc-3-methoxy-1,2-benzenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471507-1G
OR471507-250MG
OR471507-5G
APOSOR471507-1GEA
601
EUR
APOSOR471507-1G
APOSOR471507-250MG
APOSOR471507-5G
N2-Boc-3-methoxy-1,2-benzenediamine
N2-Boc-3-methoxy-1,2-benzenediamine
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O₃ Peso molecolare: 238,283 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09701243 CAS Number: 954238-84-7 |