Stampa…
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471505-1G OR471505-250MG
APOSOR471505-1GEA 1390 EUR
APOSOR471505-1G APOSOR471505-250MG
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Formula: C₁₃H₂₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19105333
CAS Number: 669080-89-1