Stampa…
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471503-1G OR471503-250MG OR471503-5G
APOSOR471503-1GEA 367 EUR
APOSOR471503-1G APOSOR471503-250MG APOSOR471503-5G
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Formula: C₇H₈ClNO₂
Peso molecolare: 173,597 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20278147
CAS Number: 877133-56-7