Stampa…
7-Bromo-4-methoxyindazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-4-methoxy-1H-indazole
OR471499-1G OR471499-250MG OR471499-5G
APOSOR471499-1GEA 804 EUR
APOSOR471499-1G APOSOR471499-250MG APOSOR471499-5G
7-Bromo-4-methoxyindazole
7-Bromo-4-methoxyindazole
Formula: C₈H₇BrN₂O
Peso molecolare: 227,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22380217
CAS Number: 1337879-62-5