Stampa…
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR471498-1G OR471498-250MG OR471498-5G
APOSOR471498-1GEA 134 EUR
APOSOR471498-1G APOSOR471498-250MG APOSOR471498-5G
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29049234
CAS Number: 1283176-56-6