Stampa…
4-Isopropylsalicylaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-4-isopropylbenzaldehyde
OR471497-1G OR471497-5G
APOSOR471497-1GEA 105 EUR
APOSOR471497-1G APOSOR471497-5G
4-Isopropylsalicylaldehyde
4-Isopropylsalicylaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16997144
CAS Number: 536-32-3