Stampa…

2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone

Fornitore: Apollo Scientific

OR471495-1G OR471495-250MG OR471495-5G
APOSOR471495-1GEA 601 EUR
APOSOR471495-1G APOSOR471495-250MG APOSOR471495-5G
2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
Formula: C₁₁H₈O₃
Peso molecolare: 188,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27925890
CAS Number: 58472-26-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR