Stampa…
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Fornitore: Apollo Scientific
OR471492-1G OR471492-250MG
APOSOR471492-1GEA 234 EUR
APOSOR471492-1G APOSOR471492-250MG
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Formula: C₂₉H₁₆N₄
Peso molecolare: 420,464 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29049230
CAS Number: 121706-21-6