Stampa…
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471489-1G OR471489-5G
APOSOR471489-1GEA 397 EUR
APOSOR471489-1G APOSOR471489-5G
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Formula: C₄H₇NO₃
Peso molecolare: 117,103 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11045779
CAS Number: 15546-08-4