Stampa…
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR471488-1G OR471488-25G OR471488-5G
APOSOR471488-1GEA 203 EUR
APOSOR471488-1G APOSOR471488-25G APOSOR471488-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Formula: C₄H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16687622
CAS Number: 1590-50-7