Stampa…
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
OR471487-1G OR471487-5G
APOSOR471487-1GEA 205 EUR
APOSOR471487-1G APOSOR471487-5G
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Formula: C₁₃H₁₇NO
Peso molecolare: 203.28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09755943
CAS Number: 39911-06-3