Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471484-1G
OR471484-250MG
APOSOR471484-1GEA
397
EUR
APOSOR471484-1G
APOSOR471484-250MG
Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₂ Peso molecolare: 206,026 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16658921 CAS Number: 343781-52-2 |