Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471483-1G
OR471483-250MG
OR471483-5G
APOSOR471483-1GEA
713
EUR
APOSOR471483-1G
APOSOR471483-250MG
APOSOR471483-5G
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Formula:
C₁₂H₂₂N₂O₄ Peso molecolare: 258,314 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21332897 CAS Number: 1620128-54-2 |