Stampa…
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471482-1G OR471482-250MG
APOSOR471482-1GEA 601 EUR
APOSOR471482-1G APOSOR471482-250MG
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Formula: C₂₂H₂₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664782
CAS Number: 66056-40-4